2-Bromopropan ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
B0639-25G B0639-500G
TCIAB0639-25GEA 230 SEK
TCIAB0639-25G TCIAB0639-500G
2-Bromopropan ≥99.0%
2-Bromopropan
Formel: H₃CBrCHCH₃
MW: 122,99 g/mol
Kokpunkt: 59°C
Smältpunkt: –89 °C
Densitet: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 4°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000147
CAS nummer: 75-26-3
EINECS: 200-855-1
UN: 2344
ADR: 3,II
Merck Index: 14,05210
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=348a78dbcdad7bff1990aefd37043b089b396143&vid=16776fd78822aae74587fa57867193ab894f3243&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %