1-Bromoundecane ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms:
1-Undecyl bromide
B0934-25ML
B0934-500ML
TCIAB0934-25MLEA
415
SEK
TCIAB0934-25ML
TCIAB0934-500ML
1-Bromoundecane ≥98.0%
1-Bromoundecane
Formel:
BrH₂C(CH₂)₉CH₃ MW: 235,21 g/mol Kokpunkt: 138°C Smältpunkt: -9°C Densitet: 1,05 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00000223 CAS nummer: 693-67-4 EINECS: 211-757-3 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |