1-Brompropan ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: Solvent 38, n-Propyl bromide
B0638-25G B0638-500G
TCIAB0638-25GEA 230 SEK
TCIAB0638-25G TCIAB0638-500G
1-Brompropan ≥98.0%
1-Brompropan
Formel: BrH₂CCH₂CH₃
MW: 122,99 g/mol
Kokpunkt: 71°C
Smältpunkt: –110°C
Densitet: 1,354 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 25°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000254
CAS nummer: 106-94-5
EINECS: 203-445-0
UN: 2344
ADR: 3,III
Merck Index: 14,07845
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63e928c183f1c573c1a2eba4ccb7f1147af103ed&vid=3aea0b2dab34979dc413a99d13521f88810a2274&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %