1-Bromopentadecane ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
B0936-25ML B0936-250ML
TCIAB0936-25MLEA 1150 SEK
TCIAB0936-25ML TCIAB0936-250ML
1-Bromopentadecane ≥98.0%
1-Bromopentadecane
Formel: BrH₂C(CH₂)₁₃CH₃
MW: 291,32 g/mol
Kokpunkt: 158°C
Smältpunkt: 19 °C
Densitet: 1,0052 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000229
CAS nummer: 629-72-1
EINECS: 211-104-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d77fcb8a09f53c4cd92d957a17e1047026ecfc04&vid=e8a0959f07495bbb5bdfbe0a59a27aa8b0ad2d2d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %