1-Bromoktan ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: 1-Octyl bromide
B0626-25ML B0626-500ML
TCIAB0626-25MLEA 215 SEK
TCIAB0626-25ML TCIAB0626-500ML
1-Bromoktan ≥98.0%
1-Bromoktan
Formel: BrH₂C(CH₂)₆CH₃
MW: 193.13 g/mol
Kokpunkt: 201°C
Smältpunkt: -55
Flampunkt: 92°C
Storage Temperature: Frys
MDL Number: MFCD00000276
CAS nummer: 111-83-1
EINECS: 203-912-9
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 14,06764
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d28b7e81db1dd1121d8eef7bbf7caf741433b93&vid=8e7789fa7a21cc9c97631cf847d8f1c1480f6925&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %