1,7-Dibromoheptane ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: Heptamethylene dibromide
D2119-10G D2119-25G
TCIAD2119-10GEA 1500 SEK
TCIAD2119-10G TCIAD2119-25G
1,7-Dibromoheptane ≥98.0%
1,7-Dibromoheptane
Formel: BrH₂C(CH₂)₅CH₂Br
MW: 258 g/mol
Kokpunkt: 263°C
Smältpunkt: –41,7 °C
Densitet: 1,5451 g/cm³ (0 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000274
CAS nummer: 4549-31-9
EINECS: 224-910-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37eee56482b0ba110e37d68b2aae6cc2b26faec0&vid=37eee56482b0ba110e37d68b2aae6cc2b26faec0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %