1,6-Dibromohexane ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: Hexamethylen dibromide
D0185-25G D0185-500G D0185-100G
TCIAD0185-25GEA 230 SEK
TCIAD0185-25G TCIAD0185-500G TCIAD0185-100G
1,6-Dibromohexane ≥97.0%
1,6-Dibromohexane
Formel: BrH₂C(CH₂)₄CH₂Br
MW: 243,97 g/mol
Kokpunkt: 246°C
Smältpunkt: -2°C
Densitet: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 152°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000272
CAS nummer: 629-03-8
EINECS: 211-067-2
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac33e665fab64e2c45f1f2ae098dd1eeaf25eafe&vid=00d603b1a492fb25c582a7151dafbde89d61871d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %