1,5-Dibromopentane ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
D0198-25G D0198-500G D0198-100G
TCIAD0198-25GEA 230 SEK
TCIAD0198-25G TCIAD0198-500G TCIAD0198-100G
1,5-Dibromopentane ≥98.0%
1,5-Dibromopentane
Formel: BrH₂C(CH₂)₃CH₂Br
MW: 229,94 g/mol
Kokpunkt: 221°C
Smältpunkt: –39 °C
Densitet: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 79°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000268
CAS nummer: 111-24-0
EINECS: 203-849-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c324c2f9ac10f7f475cd0491f91ee397f261803&vid=cb43642e15dc50aeaf766396e994cab610caf524&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %