1,4-Dibromopentane ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
D1408-5G D1408-25G
TCIAD1408-5GEA 215 SEK
TCIAD1408-5G TCIAD1408-25G
1,4-Dibromopentane ≥95.0%
1,4-Dibromopentane
Formel: BrH₂C(CH₂)₂BrCHCH₃
MW: 229,94 g/mol
Kokpunkt: 200 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –34 °C
Densitet: 1,687 g/cm³ (15 °C)
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00000153
CAS nummer: 626-87-9
EINECS: 210-967-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=189040e5a7ee49863f125e959398b50272939e6e&vid=189040e5a7ee49863f125e959398b50272939e6e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %