1,11-Dibromoundecane 96,0 GC_ANALYSMETOD
Leverantör: TCI
Synonyms:
Undecamethylene dibromide
D2487-5G
D2487-1G
TCIAD2487-5GEA
735
SEK
TCIAD2487-5G
TCIAD2487-1G
1,11-Dibromoundecane 96,0 GC_ANALYSMETOD
1,11-Dibromoundecane
Formel:
BrH₂C(CH₂)₉CH₂Br MW: 314.1 g/mol Kokpunkt: 192°C Smältpunkt: –11°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00000224 CAS nummer: 16696-65-4 EINECS: 240-745-0 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Orange to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |