1,2-Dihydronaphthalene 98,0 GC_ANALYSMETOD
Leverantör: TCI
D0585-1G D0585-10G
TCIAD0585-1GEA 245 SEK
TCIAD0585-1G TCIAD0585-10G
1,2-Dihydronaphthalene 98,0 GC_ANALYSMETOD
1,2-Dihydronaphthalene
Formel: C₁₀H₁₀
MW: 130.19 g/mol
Kokpunkt: 207°C
Smältpunkt: –8°C
Flampunkt: 67°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001672
CAS nummer: 447-53-0
EINECS: 207-183-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b4a6911c64cb2db1902ed8e8ca69db9a54f899f3&vid=7fff8a77c839039d1c9cfcd020ea0cc18501ef66&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %