1,2,3,4-Tetrahydronaftalen 97,0 GC_ANALYSMETOD
Leverantör: TCI
|
Varning
|
T0107-25ML
T0107-500ML
TCIAT0107-25MLEA
215
SEK
TCIAT0107-25ML
TCIAT0107-500ML
1,2,3,4-Tetrahydronaftalen 97,0 GC_ANALYSMETOD
1,2,3,4-Tetrahydronaftalen
Formel:
C₁₀H₁₂ MW: 132.21 g/mol Kokpunkt: 207°C Smältpunkt: –36°C Flampunkt: 75°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00001733 CAS nummer: 119-64-2 EINECS: 204-340-2 UN: 3082 ADR: 9 III Merck Index: 14,09221 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |