(S)-(-)-Limonen ≥95.0%
Leverantör: TCI
Varning
L0132-25ML L0132-5ML L0132-500ML
TCIAL0132-25MLEA 335 SEK
TCIAL0132-25ML TCIAL0132-5ML TCIAL0132-500ML
(S)-(-)-Limonen ≥95.0%
(S)-(-)-Limonen
Formel: C₁₀H₁₆
Kokpunkt: 64°C
Smältpunkt: –74 °C
Densitet: 0,84 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 45°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001558
CAS nummer: 5989-54-8
EINECS: 227-815-6
UN: 2319
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05493
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3fa82c1cf7c37e3ec7cb5fad47f818fa56ab9777&vid=33ecdd3d32ad72209d39b6237f09862f6bfd2fe2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Optical purity (GC) min. 96.0 ee%