(R)-(+)-Limonen ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: (R)-(+)-1-Metyl-4-(1-metylvinyl)ciklohexen, (R)-(+)-Dipenten, D(+)-Limonen, (R)-(+)-p-Menta-1,8-dien
L0105-25ML L0105-5ML
TCIAL0105-25MLEA 2200 SEK
TCIAL0105-25ML TCIAL0105-5ML
(R)-(+)-Limonen ≥99.0%
(R)-(+)-Limonen
Formel: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Kokpunkt: 176°C
Smältpunkt: –75°C
Densitet: 0,8411 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 51°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00062991
CAS nummer: 5989-27-5
EINECS: 227-813-5
UN: 2319
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05493
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=30234500587f6641034316427ebeafa012d79750&vid=ecd06df102f5b5c0dc1cd4f84f2f3981fafdf611&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D +115.0 to +125.0 deg (neat)