(R)-(+)-Limonen 95,0 GC_ANALYSMETOD
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: (R)-(+)-1-Metyl-4-(1-metylvinyl)ciklohexen, (R)-(+)-Dipenten, D(+)-Limonen, (R)-(+)-p-Menta-1,8-dien
L0047-25ML L0047-500ML
TCIAL0047-25MLEA 245 SEK
TCIAL0047-25ML TCIAL0047-500ML
(R)-(+)-Limonen 95,0 GC_ANALYSMETOD
(R)-(+)-Limonen
Formel: C₁₀H₁₆
MW: 136.24 g/mol
Kokpunkt: 176°C
Smältpunkt: –75°C
Flampunkt: 51°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00062991
CAS nummer: 5989-27-5
EINECS: 227-813-5
UN: 2319
ADR: 3 III
Merck Index: 14,05493
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=648537748c75fa1844827d6f323d5fd2fc48ed9a&vid=3e19356a66e88505004ebe66d0717121ccd2b3c4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%