(±)-p-Menta-1,8-dien ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: DL-Limonen, (±)-Limonen, (±)-1-Metyl-4-(1-metylvinyl)ciklohexen, (±)-Dipenten
L0046-25ML L0046-500ML
TCIAL0046-25MLEA 215 SEK
TCIAL0046-25ML TCIAL0046-500ML
(±)-p-Menta-1,8-dien ≥95.0%
(±)-p-Menta-1,8-dien
Formel: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Kokpunkt: 178°C
Smältpunkt: -96°C
Densitet: 0,8462 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 45°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00062992
CAS nummer: 138-86-3
EINECS: 205-341-0
UN: 2052
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05493
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1001c6e7344314d8db11be28dbe7b897783c2f8&vid=6116c6d32b6066f0684389921e79b2fd41b8050b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D -1.0 to +1.0 deg (neat)