(±)-3-Metylcyklohexanon ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
M0198-25ML M0198-500ML
TCIAM0198-25MLEA 365 SEK
TCIAM0198-25ML TCIAM0198-500ML
(±)-3-Metylcyklohexanon ≥97.0%
(±)-3-Metylcyklohexanon
Formel: C₇H₁₂O
MW: 112,17 g/mol
Kokpunkt: 169°C
Smältpunkt: –73 °C
Densitet: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 48°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001639
CAS nummer: 591-24-2
EINECS: 209-710-7
UN: 2297
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bbfec81fbceb27a4eff56224a89b8b207617c4ad&vid=0c5ad15c1ae130a1e0c6b88453e54e85c14dc837&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %