(±) -1,3-butandiol ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: Butane-1,3-diol, (±)-1,3-Butylene glycol, (±)-1,3-Dihydroxy butane
B0679-25G B0679-500G
TCIAB0679-25GEA 215 SEK
TCIAB0679-25G TCIAB0679-500G
(±) -1,3-butandiol ≥99.0%
(±) -1,3-butandiol
Formel: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Kokpunkt: 207°C
Smältpunkt: < –50 °C
Densitet: 1,004 to 1.006 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 122°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004554
CAS nummer: 107-88-0
EINECS: 203-529-7
Merck Index: 14,01567
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1390368ce7497f4408a93d745ba3eed2652d26ca&vid=781bf8b3058f0b3b3317afcf214a9067502d3772&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %