(±)-3-Octanol ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
O0121-25ML O0121-500ML O0121-100ML
TCIAO0121-25MLEA 455 SEK
TCIAO0121-25ML TCIAO0121-500ML TCIAO0121-100ML
(±)-3-Octanol ≥98.0%
(±)-3-Octanol
Formel: C₈H₁₈O
Kokpunkt: 177°C
Smältpunkt: –45 °C
Densitet: 0,819 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 68°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004590
CAS nummer: 589-98-0
EINECS: 209-667-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53306b86c8ffe59cb4402885bc181460869a35b0&vid=da1db8c476292949544e34b4ca69307f2dd0459f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %