(±)-2-Butanol ≥99.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
(±)-sec-Butanol, (±)-sec-Butyl alcohol, (±)-Ethyl methyl carbinol, (±)-2-Hydroxy butane, sec-Butanol, sec-Butyl alcohol, (±)-Methyl ethyl carbinol
B0705-25ML
B0705-500ML
TCIAB0705-25MLEA
215
SEK
TCIAB0705-25ML
TCIAB0705-500ML
(±)-2-Butanol ≥99.0%
(±)-2-Butanol
Formel:
H₃CCH₂CH(OH)CH₃ MW: 74,12 g/mol Kokpunkt: 100°C Smältpunkt: -115°C Densitet: 0,8534 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 24°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00004569 CAS nummer: 78-92-2 EINECS: 201-158-5 UN: 1120 ADR: 3,III Merck Index: 14,01541 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Density (20deg.C) | 0.8060 to 0.8080 g/mL |