(±)-sek-Butylamin ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: (±)-2-Butylamine, (±)-2-Aminobutane
B0708-25ML B0708-500ML
TCIAB0708-25MLEA 215 SEK
TCIAB0708-25ML TCIAB0708-500ML
(±)-sek-Butylamin ≥99.0% (by GC, titration analysis)
(±)-sek-Butylamin
Formel: C₄H₁₁N
MW: 73,14 g/mol
Kokpunkt: 63°C
Smältpunkt: –104 °C
Densitet: 0,724 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: –9°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008094
CAS nummer: 13952-84-6
EINECS: 237-732-7
UN: 2733
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01544
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2378ca4baaefb9907bef4503fdabfddbf8936c&vid=32ecf1780a32feed0fbc8ae8d7f250b5d87486d4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %