Heptan ≥99.0%
Leverantör: TCI
Fara
H0088-25ML H0088-500ML
TCIAH0088-25MLEA 230 SEK
TCIAH0088-25ML TCIAH0088-500ML
Heptan ≥99.0%
Heptan
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₃
Kokpunkt: 98°C
Smältpunkt: –91°C
Densitet: 0,68 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: –2°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009544
CAS nummer: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 14,04659
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a412a2026feb8cecc0a0cc9fae6a7aa93c6901fa&vid=c16b2605a21f42525eb35671529744a4d1754cc5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %