2,4'-Difluorobenzophenone ≥96.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
(2-Fluorophenyl)(4-fluorophenyl)methanone
D1796-25G
D1796-5G
TCIAD1796-25GEA
1025
SEK
TCIAD1796-25G
TCIAD1796-5G
2,4'-Difluorobenzophenone ≥96.0%
2,4'-Difluorobenzophenone
Formel:
C₁₃H₈F₂O MW: 218,2 g/mol Kokpunkt: 308 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 22…24 °C Densitet: 1,24 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00000319 CAS nummer: 342-25-6 EINECS: 206-441-7 |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Light yellow powder to lump |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Freezing point | 22.0 to 28.0 deg-C |