Potassium oleate ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
O0056-25G
O0056-500G
TCIAO0056-25GEA
215
SEK
TCIAO0056-25G
TCIAO0056-500G
Potassium oleate ≥98.0%
Potassium oleate
Formel:
C₁₈H₃₃KO₂ Smältpunkt: 235…240 °C |
MDL Number:
MFCD00064243 CAS nummer: 143-18-0 EINECS: 205-590-5 Merck Index: 14,07650 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |