L(-)-Menthol ≥99.0%
Leverantör: TCI
Varning
M0545-25G M0545-500G M0545-100G
TCIAM0545-25GEA 215 SEK
TCIAM0545-25G TCIAM0545-500G TCIAM0545-100G
L(-)-Menthol ≥99.0%
L(-)-Menthol
Formel: C₁₀H₂₀O
Kokpunkt: 216°C
Smältpunkt: 41…44 °C
Densitet: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 96 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00062979
CAS nummer: 2216-51-5
EINECS: 218-690-9
Merck Index: 14,05837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d56f87b67627ce9cdfb1a9a8b9e0b763008cccc&vid=7d56f87b67627ce9cdfb1a9a8b9e0b763008cccc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White or Colorless powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Optical purity (GC) min. 99.0 ee%
Melting point 42.0 to 45.0 deg-C