4-tert-Oktylfenol ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: 4-(1,1,3,3-Tetrametylbutyl)fenol
T0144-500G T0144-25G
TCIAT0144-500GEA 470 SEK
TCIAT0144-500G TCIAT0144-25G
4-tert-Oktylfenol ≥95.0%
4-tert-Oktylfenol
Formel: C₁₄H₂₂O
MW: 206,33 g/mol
Kokpunkt: 279°C
Smältpunkt: 80…81 °C
Densitet: 0,932 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 147 °C
MDL Number: MFCD00002368
CAS nummer: 140-66-9
EINECS: 205-426-2
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0088ed289b7060423c3ab7e4ffe269ea01fc2617&vid=0088ed289b7060423c3ab7e4ffe269ea01fc2617&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C