p,p,p-Trikresylfosfat ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
p,p,p-TCP, p,p,p-Tricresyl phosphate, Tris(4-methylphenyl) phosphate, Tri-p-tolyl phosphate, Tritolyl Phosphate
T2209-25G
T2209-5G
TCIAT2209-25GEA
2375
SEK
TCIAT2209-25G
TCIAT2209-5G
p,p,p-Trikresylfosfat ≥98.0%
p,p,p-Trikresylfosfat
Formel:
C₂₁H₂₁O₄P MW: 368,37 g/mol Kokpunkt: 430°C Smältpunkt: 77 °C Densitet: 1,247 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 230 °C |
CAS nummer:
78-32-0 EINECS: 201-105-6 UN: 3077 ADR: 9,III |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 75.0 to 78.0 deg-C |