Triethyl orthoacetate ≥96.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
1,1,1-Triethoxyethane
O0105-25ML
O0105-500ML
TCIAO0105-25MLEA
245
SEK
TCIAO0105-25ML
TCIAO0105-500ML
Triethyl orthoacetate ≥96.0%
Triethyl orthoacetate
Formel:
C₈H₁₈O₃ MW: 162,23 g/mol Kokpunkt: 145°C Densitet: 0,8847 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 37°C |
MDL Number:
MFCD00009223 CAS nummer: 78-39-7 EINECS: 201-112-4 UN: 3272 ADR: 3,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |