4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
2-Chloro-5-cyanobenzotrifluoride
C2246-25G
C2246-5G
TCIAC2246-25GEA
2675
SEK
TCIAC2246-25G
TCIAC2246-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98.0%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel:
C₈H₃ClF₃N Kokpunkt: 120 - 125 °C (20 -rr) Smältpunkt: 66…68 °C |
MDL Number:
MFCD00190117 CAS nummer: 1735-54-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 63.0 to 67.0 deg-C |