2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
C2050-25G C2050-5G
TCIAC2050-25GEA 1450 SEK
TCIAC2050-25G TCIAC2050-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile ≥98.0%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₃ClF₃N
Kokpunkt: 212°C
Smältpunkt: 39…40 °C
Densitet: 1,48 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00019742
CAS nummer: 328-87-0
EINECS: 206-338-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=20b5f91ef8538188e741189c4de1ec57af7c3862&vid=20b5f91ef8538188e741189c4de1ec57af7c3862&prid=web&clid=SAPDAM