Dimethoxy(dimethyl)silane ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
D1052-25ML
D1052-500ML
TCIAD1052-25MLEA
215
SEK
TCIAD1052-25ML
TCIAD1052-500ML
Dimethoxy(dimethyl)silane ≥98.0%
Dimethoxy(dimethyl)silane
Formel:
C₄H₁₂O₂Si Kokpunkt: 81°C Smältpunkt: –80 °C Densitet: 0,8638 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: -5°C |
MDL Number:
MFCD00025691 CAS nummer: 1112-39-6 EINECS: 214-189-4 UN: 1993 ADR: 3,II |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |