Diethoxy(dimethyl)silane ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
D0454-25ML
D0454-500ML
D0454-100ML
TCIAD0454-25MLEA
215
SEK
TCIAD0454-25ML
TCIAD0454-500ML
TCIAD0454-100ML
Diethoxy(dimethyl)silane ≥98.0%
Diethoxy(dimethyl)silane
Formel:
C₆H₁₆O₂Si Kokpunkt: 114°C Smältpunkt: –87 °C Densitet: 0,853 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 15°C |
MDL Number:
MFCD00009068 CAS nummer: 78-62-6 EINECS: 201-127-6 UN: 2380 ADR: 3,II |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |