3,4-Diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
D3253-25G
D3253-5G
TCIAD3253-25GEA
4375
SEK
TCIAD3253-25G
TCIAD3253-5G
3,4-Diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione ≥98.0%
3,4-Diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Formel:
C₈H₁₀O₄ Kokpunkt: 88 - 92 °C (0,4 -rr) Densitet: 1,15 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00001333 CAS nummer: 5231-87-8 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Orange to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |