N,N-Dietyl-m-toluamid ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
Diethyl-m-toluamide, Diethyltoluamide, N,N-Diethyl-3-methylbenzamide, Deet
D0097-25ML
D0097-500ML
TCIAD0097-25MLEA
365
SEK
TCIAD0097-25ML
TCIAD0097-500ML
N,N-Dietyl-m-toluamid ≥98.0%
N,N-Dietyl-m-toluamid
Formel:
C₁₂H₁₇NO Kokpunkt: 160°C Smältpunkt: –45 °C Densitet: 0,996 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 140°C |
MDL Number:
MFCD00009046 CAS nummer: 134-62-3 EINECS: 205-149-7 Merck Index: 14,02856 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |