1,1,3,3-Tetramethylbutylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
2,4,4-Trimethylpentan-2-amine, 2-Amino-2,4,4-trimethylpentane, tert-Octylamine
T0143-25ML
T0143-500ML
TCIAT0143-25MLEA
215
SEK
TCIAT0143-25ML
TCIAT0143-500ML
1,1,3,3-Tetramethylbutylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,1,3,3-Tetramethylbutylamine
Formel:
C₈H₁₉N MW: 129,25 g/mol Kokpunkt: 140°C Smältpunkt: –8 °C Densitet: 0,805 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 32°C |
MDL Number:
MFCD00008053 CAS nummer: 107-45-9 EINECS: 203-491-1 UN: 2734 ADR: 8,II |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |