4-Acetylbenzonitrile ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
Methyl p-cyanophenyl ketone, 4'-Cyanoacetophenone, 4-Acetylbenzenecarbonitrile
C1141-10G
C1141-25G
TCIAC1141-10GEA
765
SEK
TCIAC1141-10G
TCIAC1141-25G
4-Acetylbenzonitrile ≥97.0%
4-Acetylbenzonitrile
Formel:
C₉H₇NO MW: 145,16 g/mol Kokpunkt: 96°C Smältpunkt: 57…58 °C |
MDL Number:
MFCD00001825 CAS nummer: 1443-80-7 EINECS: 215-885-0 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 56.0 to 59.0 deg-C |