3-Acetylbenzonitrile ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: 3'-Cyanoacetophenone, 3-Acetylbenzenecarbonitrile, Methyl m-cyanophenyl ketone
C1993-25G C1993-5G
TCIAC1993-25GEA 1150 SEK
TCIAC1993-25G TCIAC1993-5G
3-Acetylbenzonitrile ≥98.0%
3-Acetylbenzonitrile
Formel: C₉H₇NO
Kokpunkt: 120 °C (5 -rr)
Smältpunkt: 98…100 °C
MDL Number: MFCD00001806
CAS nummer: 6136-68-1
EINECS: 228-110-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6bb20731d2d903a78dcfc2c71d1ab6ae12b40ea&vid=d6bb20731d2d903a78dcfc2c71d1ab6ae12b40ea&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C