1,2-Dietoxietan ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: Diethyl glycol, Ethylene glycol diethyl ether
D0456-25ML D0456-500ML
TCIAD0456-25MLEA 215 SEK
TCIAD0456-25ML TCIAD0456-500ML
1,2-Dietoxietan ≥98.0%
1,2-Dietoxietan
Formel: C₆H₁₄O₂
MW: 118,18 g/mol
Kokpunkt: 121°C
Smältpunkt: –74 °C
Densitet: 0,8484 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 35°C
MDL Number: MFCD00009253
CAS nummer: 629-14-1
EINECS: 211-076-1
UN: 1153
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a20ee1e38ecf0fac886d757551ff9f94c67f920&vid=2a20ee1e38ecf0fac886d757551ff9f94c67f920&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %