N,N,2,4,6-Pentamethylaniline ≥97.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
P1767-25G
P1767-5G
TCIAP1767-25GEA
1675
SEK
TCIAP1767-25G
TCIAP1767-5G
N,N,2,4,6-Pentamethylaniline ≥97.0%
N,N,2,4,6-Pentamethylaniline
Formel:
C₁₁H₁₇N Kokpunkt: 215°C Flampunkt: 79°C |
MDL Number:
MFCD00010596 CAS nummer: 13021-15-3 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |