Dicyklohexylkarbodiimid ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
D0436-25G D0436-400G
TCIAD0436-25GEA 215 SEK
TCIAD0436-25G TCIAD0436-400G
Dicyklohexylkarbodiimid ≥98.0%
Dicyklohexylkarbodiimid
Formel: C₁₃H₂₂N₂
Kokpunkt: 148 - 152 °C (15 hPa)
Smältpunkt: 35…36 °C
Densitet: 0,95 g/cm³ (40 °C)
Flampunkt: 113 °C
MDL Number: MFCD00011659
CAS nummer: 538-75-0
EINECS: 208-704-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,03096
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9cd24e4357f23433010804ed0c3aca5444f19ea&vid=f9cd24e4357f23433010804ed0c3aca5444f19ea&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %