Bis(trimethylsilyl)carbodiimide ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
B1368-25G B1368-5G
TCIAB1368-25GEA 3000 SEK
TCIAB1368-25G TCIAB1368-5G
Bis(trimethylsilyl)carbodiimide ≥98.0%
Bis(trimethylsilyl)carbodiimide
Formel: C₇H₁₈N₂Si₂
Kokpunkt: 164°C
Smältpunkt: –23 °C
Densitet: 0,8211 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 41°C
MDL Number: MFCD00051538
CAS nummer: 1000-70-0
EINECS: 213-673-2
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09b52f8d644398e3d846e6778255dda102861617&vid=09b52f8d644398e3d846e6778255dda102861617&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %