Diisopropylcarbodiimide ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
N,N'-methanetetraylbis(1-methylethylamine), N,N-Diisopropylcarbodiimide, 1,3-Diisopropylcarbodiimide, N,N'-Diisopropylcarbodiimide, N.N’-Diisopropylcarbodiimide, DIC
D0254-25G
D0254-250G
TCIAD0254-25GEA
855
SEK
TCIAD0254-25G
TCIAD0254-250G
Diisopropylcarbodiimide ≥98.0%
Diisopropylcarbodiimide
Formel:
C₇H₁₄N₂ MW: 126,2 g/mol Kokpunkt: 145 °C (1013 hPa) Densitet: 0,81 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 31°C |
MDL Number:
MFCD00065689 CAS nummer: 693-13-0 EINECS: 211-743-7 UN: 2929 ADR: 6.1,I |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |