EDC (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide) ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
WSC, EDC
D4029-25G
D4029-5G
D4029-100G
TCIAD4029-25GEA
1925
SEK
TCIAD4029-25G
TCIAD4029-5G
TCIAD4029-100G
EDC (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide) ≥98.0% (by GC, titration analysis)
EDC (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide)
Formel:
C₈H₁₇N₃ MW: 155,24 g/mol Kokpunkt: 45°C Smältpunkt: 114…115 °C Densitet: 0,885 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Frys |
MDL Number:
MFCD00044916 CAS nummer: 1892-57-5 EINECS: 217-579-2 UN: 2735 ADR: 8,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |