(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: (±)-trans-1,2-Cyclohexanediamine, trans-Cyclohexane-1,2-diamine
C1120-25ML C1120-250ML
TCIAC1120-25MLEA 495 SEK
TCIAC1120-25ML TCIAC1120-250ML
(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane ≥97.0% (by GC, titration analysis)
(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane
Formel: C₆H₁₄N₂
MW: 114,19 g/mol
Kokpunkt: 80°C
Smältpunkt: 14,8 °C
Densitet: 0,951 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 68°C
MDL Number: MFCD00063747
CAS nummer: 1121-22-8
UN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=161fa0a4bb891cffa2965f60f88bc8ec871a6ec3&vid=161fa0a4bb891cffa2965f60f88bc8ec871a6ec3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %