Lauroyl chloride ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
Dodecanoyl chloride
D0972-25ML
D0972-500ML
TCIAD0972-25MLEA
230
SEK
TCIAD0972-25ML
TCIAD0972-500ML
Lauroyl chloride ≥98.0%
Lauroyl chloride
Formel:
C₁₂H₂₃ClO MW: 218,77 g/mol Kokpunkt: 145°C Smältpunkt: –12 °C Densitet: 0,922 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 132°C |
MDL Number:
MFCD00000740 CAS nummer: 112-16-3 EINECS: 203-941-7 UN: 3265 ADR: 8,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 97.0 % |