2-Thiophenecarbonitrile ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: 2-Thienyl cyanide, Thiophene-2-carbonitrile, 2-Cyanothiophene
T2121-25G T2121-5G
TCIAT2121-25GEA 845 SEK
TCIAT2121-25G TCIAT2121-5G
2-Thiophenecarbonitrile ≥98.0%
2-Thiophenecarbonitrile
Formel: C₅H₃NS
MW: 109,15 g/mol
Kokpunkt: 192°C
Densitet: 1,18 g/cm³ (15 °C)
Flampunkt: 53°C
MDL Number: MFCD00005416
CAS nummer: 1003-31-2
EINECS: 213-706-0
UN: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d44723b96347df73778d268e0282c970a507ff8c&vid=d44723b96347df73778d268e0282c970a507ff8c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %