3-Nitro-p-toluonitrile ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
4-Methyl-3-nitrobenzonitrile
M1946-25G
M1946-5G
TCIAM1946-25GEA
2225
SEK
TCIAM1946-25G
TCIAM1946-5G
3-Nitro-p-toluonitrile ≥98.0%
3-Nitro-p-toluonitrile
Formel:
C₈H₆N₂O₂ Kokpunkt: 171°C Smältpunkt: 107 °C |
MDL Number:
MFCD00031482 CAS nummer: 939-79-7 ADR: 6.1,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 105.0 to 109.0 deg-C |