2-Fluoro-6-iodobenzonitrile ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
F0660-1G F0660-5G
TCIAF0660-1GEA 455 SEK
TCIAF0660-1G TCIAF0660-5G
2-Fluoro-6-iodobenzonitrile ≥98.0%
2-Fluoro-6-iodobenzonitrile
Formel: C₇H₃FIN
MW: 247,01 g/mol
Kokpunkt: 281 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 48,5…50.5 °C
MDL Number: MFCD00015478
CAS nummer: 79544-29-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0aea751a8f208b9b44207de0b1dc8164855198ab&vid=0aea751a8f208b9b44207de0b1dc8164855198ab&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C