2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
C1628-25G
C1628-5G
TCIAC1628-25GEA
5475
SEK
TCIAC1628-25G
TCIAC1628-5G
2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine ≥98.0%
2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₅Cl₂N MW: 162,02 g/mol Smältpunkt: 37 °C |
MDL Number:
MFCD00125366 CAS nummer: 70258-18-3 UN: 3261 ADR: 8,II |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 38.0 to 41.0 deg-C |