2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile ≥97.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
F0550-25G
F0550-5G
TCIAF0550-25GEA
1600
SEK
TCIAF0550-25G
TCIAF0550-5G
2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile ≥97.0%
2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile
Formel:
C₇H₃FN₂O₂ Kokpunkt: 94°C Smältpunkt: 79 °C |
MDL Number:
MFCD00042299 CAS nummer: 17417-09-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 71.0 to 75.0 deg-C |